tert-Butyl 3-oxocyclopentylcarbamate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928719-10G OR928719-1G OR928719-5G
APOSOR928719-10GEA 2970 DKK
APOSOR928719-10G APOSOR928719-1G APOSOR928719-5G
tert-Butyl 3-oxocyclopentylcarbamate 95%
tert-Butyl 3-oxocyclopentylcarbamate
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09751875
CAS-nummer: 847416-99-3