4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928671-1G OR928671-250MG
APOSOR928671-1GEA 1420 DKK
APOSOR928671-1G APOSOR928671-250MG
4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 95%
4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
Formel: C₆H₄ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13189223
CAS-nummer: 73038-85-4