1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928612-1G OR928612-5G
APOSOR928612-1GEA 393 DKK
APOSOR928612-1G APOSOR928612-5G
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15529044
CAS-nummer: 171919-37-2