6,7-Dihydro-5h-quinolin-8-one oxime 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928605-1G OR928605-250MG
APOSOR928605-1GEA 2550 DKK
APOSOR928605-1G APOSOR928605-250MG
6,7-Dihydro-5h-quinolin-8-one oxime 95%
6,7-Dihydro-5h-quinolin-8-one oxime
Formel: C₉H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20921531
CAS-nummer: 58509-59-4