4-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Methylindoline
OR928566-1G OR928566-250MG OR928566-5G
APOSOR928566-1GEA 1810 DKK
APOSOR928566-1G APOSOR928566-250MG APOSOR928566-5G
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole 95%
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole
Formel: C₉H₁₁N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08437632
CAS-nummer: 62108-16-1