Methyl 5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928555-1G OR928555-5G
APOSOR928555-1GEA 0 DKK
APOSOR928555-1G APOSOR928555-5G
Methyl 5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate 98%
Methyl 5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Formel: C₉H₇NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03778977
CAS-nummer: 33545-41-4