1-Boc-4-(hydroxymethyl)pyrazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928492-1G OR928492-250MG
APOSOR928492-1GEA 1310 DKK
APOSOR928492-1G APOSOR928492-250MG
1-Boc-4-(hydroxymethyl)pyrazole 98%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)pyrazole
Formel: C₉H₁₄N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24335255
CAS-nummer: 199003-22-0