3-(2-Piperidyl)-1-propanol hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928464-1G OR928464-250MG
APOSOR928464-1GEA 4750 DKK
APOSOR928464-1G APOSOR928464-250MG
3-(2-Piperidyl)-1-propanol hydrochloride 95%
3-(2-Piperidyl)-1-propanol hydrochloride
Formel: C₈H₁₇NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22573686
CAS-nummer: 90226-88-3