Sulphachloropyrazine sodium 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928389-1G OR928389-5G
APOSOR928389-1GEA 2130 DKK
APOSOR928389-1G APOSOR928389-5G
Sulphachloropyrazine sodium 98%
Sulphachloropyrazine sodium
Formel: C₁₀H₈ClN₄NaO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06798154
CAS-nummer: 71720-40-6