4-Methyl-5-pyrimidinecarbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928387-100MG OR928387-1G OR928387-250MG
APOSOR928387-100MGEA 1210 DKK
APOSOR928387-100MG APOSOR928387-1G APOSOR928387-250MG
4-Methyl-5-pyrimidinecarbonitrile 95%
4-Methyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Formel: C₆H₅N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19982748
CAS-nummer: 1150633-16-1