3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR928363-1G OR928363-250MG
APOSOR928363-1GEA 7090 DKK
APOSOR928363-1G APOSOR928363-250MG
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 97%
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Formel: C₈H₅BrN₂O
Molekylvægt: 225.042 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01109402
CAS-nummer: 59938-40-8