7-Bromo-2-methyloxazolo[4,5-c]pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR928352-100MG OR928352-250MG
APOSOR928352-100MGEA 872 DKK
APOSOR928352-100MG APOSOR928352-250MG
7-Bromo-2-methyloxazolo[4,5-c]pyridine 97%
7-Bromo-2-methyloxazolo[4,5-c]pyridine
Formel: C₇H₅BrN₂O
Molekylvægt: 213.031 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08692342
CAS-nummer: 116081-17-5