Methyl 2-chloro-3-methylisonicotinate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928310-1G OR928310-250MG
APOSOR928310-1GEA 589 DKK
APOSOR928310-1G APOSOR928310-250MG
Methyl 2-chloro-3-methylisonicotinate 97%
Methyl 2-chloro-3-methylisonicotinate
Formel: C₈H₈ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08275065
CAS-nummer: 787596-41-2