4-Ethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928304-1G OR928304-250MG
APOSOR928304-1GEA 6050 DKK
APOSOR928304-1G APOSOR928304-250MG
4-Ethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
4-Ethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₈H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11875848
CAS-nummer: 1260827-11-9