1-Methyl-3-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(5-Formyl-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)thiophene, 5-Formyl-1-methyl-3-(thien-2-yl)-1H-pyrazole
OR9283-1G OR9283-250MG
APOSOR9283-1GEA 1440 DKK
APOSOR9283-1G APOSOR9283-250MG
1-Methyl-3-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde 97+%
1-Methyl-3-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde
Formel: C₉H₈N₂OS
Molekylvægt: 192.238 g/mol
Smeltepunkt: 76…77 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08435884
CAS-nummer: 879896-48-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III