3-Cyano-6-hydroxy-2-methoxypyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928260-1G OR928260-5G
APOSOR928260-1GEA 1640 DKK
APOSOR928260-1G APOSOR928260-5G
3-Cyano-6-hydroxy-2-methoxypyridine 95%
3-Cyano-6-hydroxy-2-methoxypyridine
Formel: C₇H₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11044304
CAS-nummer: 130747-60-3