4-Chloro-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR928159-1G OR928159-5G
APOSOR928159-1GEA 1290 DKK
APOSOR928159-1G APOSOR928159-5G
4-Chloro-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 98%
4-Chloro-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₆H₄ClN₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13193459
CAS-nummer: 38875-74-0