4,5,6,7-Tetrahydro-1,2-benzisoxazole-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928142-1G OR928142-250MG
APOSOR928142-1GEA 3270 DKK
APOSOR928142-1G APOSOR928142-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1,2-benzisoxazole-3-carboxylic acid 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1,2-benzisoxazole-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03701438
CAS-nummer: 90005-77-9