2-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928139-1G
OR928139-250MG
APOSOR928139-1GEA
720
DKK
APOSOR928139-1G
APOSOR928139-250MG
2-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 95%
2-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol
Formel:
C₈H₉NO₄ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08277262 CAS-nummer: 136507-14-7 |