Ethyl 6-formylnicotinate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928135-1G OR928135-250MG
APOSOR928135-1GEA 6320 DKK
APOSOR928135-1G APOSOR928135-250MG
Ethyl 6-formylnicotinate 95%
Ethyl 6-formylnicotinate
Formel: C₉H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19690524
CAS-nummer: 20857-31-2