Ethyl indoline-6-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928132-1G OR928132-250MG
APOSOR928132-1GEA 1070 DKK
APOSOR928132-1G APOSOR928132-250MG
Ethyl indoline-6-carboxylate 95%
Ethyl indoline-6-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09954776
CAS-nummer: 350683-40-8