4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928099-1G OR928099-250MG
APOSOR928099-1GEA 305 DKK
APOSOR928099-1G APOSOR928099-250MG
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile 95%
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
Formel: C₈H₄ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11046237
CAS-nummer: 920965-87-3