quinoline-4-carbothioamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928020-1G OR928020-250MG
APOSOR928020-1GEA 5670 DKK
APOSOR928020-1G APOSOR928020-250MG
quinoline-4-carbothioamide 95%
quinoline-4-carbothioamide
Formel: C₁₀H₈N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179220
CAS-nummer: 74585-98-1