4-(Methylamino)cyclohexanone hydrochloride 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927999-1G OR927999-250MG
APOSOR927999-1GEA 3220 DKK
APOSOR927999-1G APOSOR927999-250MG
4-(Methylamino)cyclohexanone hydrochloride 96%
4-(Methylamino)cyclohexanone hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11520360
CAS-nummer: 1260794-25-9