6-Chloroindole-3-acetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927971-1G OR927971-5G
APOSOR927971-1GEA 1210 DKK
APOSOR927971-1G APOSOR927971-5G
6-Chloroindole-3-acetonitrile 95%
6-Chloroindole-3-acetonitrile
Formel: C₁₀H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03428598
CAS-nummer: 61220-58-4