1-Benzyl-azetidine-2-carboxylic acid amide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Benzylazetidine-2-carboxamide
OR927776-1G OR927776-250MG
APOSOR927776-1GEA 3710 DKK
APOSOR927776-1G APOSOR927776-250MG
1-Benzyl-azetidine-2-carboxylic acid amide 95%
1-Benzyl-azetidine-2-carboxylic acid amide
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
Molekylvægt: 190.242 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658337
CAS-nummer: 40432-40-4