5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927735-1G OR927735-500MG
APOSOR927735-1GEA 5670 DKK
APOSOR927735-1G APOSOR927735-500MG
5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Formel: C₇H₈N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11846608
CAS-nummer: 1214901-53-7