5-Aminomethyl-pyridine-2-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927724-100MG OR927724-1G OR927724-250MG
APOSOR927724-100MGEA 1260 DKK
APOSOR927724-100MG APOSOR927724-1G APOSOR927724-250MG
5-Aminomethyl-pyridine-2-carbonitrile 95%
5-Aminomethyl-pyridine-2-carbonitrile
Formel: C₇H₇N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08457627
CAS-nummer: 181130-14-3