2-Aminocyclohex-1-ene-1-carbonitrile 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927699-1G OR927699-250MG OR927699-5G
APOSOR927699-1GEA 502 DKK
APOSOR927699-1G APOSOR927699-250MG APOSOR927699-5G
2-Aminocyclohex-1-ene-1-carbonitrile 96%
2-Aminocyclohex-1-ene-1-carbonitrile
Formel: C₇H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16046430
CAS-nummer: 15595-71-8