1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-2-methyl-1-propanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927681-1G OR927681-250MG
APOSOR927681-1GEA 3270 DKK
APOSOR927681-1G APOSOR927681-250MG
1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-2-methyl-1-propanone 95%
1-(3-Hydroxy-1-azetidinyl)-2-methyl-1-propanone
Formel: C₇H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18267024
CAS-nummer: 1434128-49-0