5-Amino-3-chloro-2-methoxypyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Chloro-6-methoxypyridin-3-amine
OR927679-25G OR927679-5G
APOSOR927679-25GEA 4900 DKK
APOSOR927679-25G APOSOR927679-5G
5-Amino-3-chloro-2-methoxypyridine 98%
5-Amino-3-chloro-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₇ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13190367
CAS-nummer: 158387-20-3