2-Dimethylaminomethylene-5,5-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927660-1G OR927660-5G
APOSOR927660-1GEA 2510 DKK
APOSOR927660-1G APOSOR927660-5G
2-Dimethylaminomethylene-5,5-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione 95%
2-Dimethylaminomethylene-5,5-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione
Formel: C₁₁H₁₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00154288
CAS-nummer: 75039-59-7