4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927654-10G OR927654-1G OR927654-5G
APOSOR927654-10GEA 3870 DKK
APOSOR927654-10G APOSOR927654-1G APOSOR927654-5G
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₅ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09880129
CAS-nummer: 918515-16-9