5-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927597-1G OR927597-250MG OR927597-5G
APOSOR927597-1GEA 2240 DKK
APOSOR927597-1G APOSOR927597-250MG APOSOR927597-5G
5-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine 98%
5-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine
Formel: C₈H₈N₂O
Molekylvægt: 148.162 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09907911
CAS-nummer: 89976-56-7