(S)-Chroman-3-amine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927573-1G OR927573-250MG
APOSOR927573-1GEA 1750 DKK
APOSOR927573-1G APOSOR927573-250MG
(S)-Chroman-3-amine hydrochloride 95%
(S)-Chroman-3-amine hydrochloride
Formel: C₉H₁₁NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22574992
CAS-nummer: 211506-60-4