4-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927556-1G OR927556-5G
APOSOR927556-1GEA 2680 DKK
APOSOR927556-1G APOSOR927556-5G
4-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
4-[(Ethylamino)methyl]phenol
Formel: C₉H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09929168
CAS-nummer: 45966-19-6