7-Acetoxyindole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927499-1G OR927499-250MG
APOSOR927499-1GEA 1270 DKK
APOSOR927499-1G APOSOR927499-250MG
7-Acetoxyindole 95%
7-Acetoxyindole
Formel: C₁₀H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151953
CAS-nummer: 5526-13-6