Methyl 3-chloro-4-formylbenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927487-1G OR927487-5G
APOSOR927487-1GEA 535 DKK
APOSOR927487-1G APOSOR927487-5G
Methyl 3-chloro-4-formylbenzoate 98%
Methyl 3-chloro-4-formylbenzoate
Formel: C₉H₇ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16036862
CAS-nummer: 74733-26-9