3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927484-100MG OR927484-1G OR927484-250MG
APOSOR927484-100MGEA 1370 DKK
APOSOR927484-100MG APOSOR927484-1G APOSOR927484-250MG
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₈H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04970939
CAS-nummer: 902837-67-6