Methyl 2,4-dihydroxyphenylacetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927468-1G OR927468-250MG
APOSOR927468-1GEA 5940 DKK
APOSOR927468-1G APOSOR927468-250MG
Methyl 2,4-dihydroxyphenylacetate 95%
Methyl 2,4-dihydroxyphenylacetate
Formel: C₉H₁₀O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24726515
CAS-nummer: 67828-42-6