1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-5-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR927400-1G OR927400-250MG
APOSOR927400-1GEA 4960 DKK
APOSOR927400-1G APOSOR927400-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-5-amine
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-5-amine
Formel: C₉H₁₂N₂
Molekylvægt: 148.205 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08234589
CAS-nummer: 36887-98-6