2,5-Dichloroquinoxaline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927312-1G OR927312-250MG
APOSOR927312-1GEA 491 DKK
APOSOR927312-1G APOSOR927312-250MG
2,5-Dichloroquinoxaline 95%
2,5-Dichloroquinoxaline
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11846477
CAS-nummer: 55687-05-3