Ethyl 3-(4-pyridyl)propiolate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927308-1G OR927308-250MG
APOSOR927308-1GEA 4750 DKK
APOSOR927308-1G APOSOR927308-250MG
Ethyl 3-(4-pyridyl)propiolate 95%
Ethyl 3-(4-pyridyl)propiolate
Formel: C₁₀H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23381103
CAS-nummer: 66869-71-4