Methyl 3-(ethylamino)propanoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR927277-1G OR927277-5G
APOSOR927277-1GEA 712 DKK
APOSOR927277-1G APOSOR927277-5G
Methyl 3-(ethylamino)propanoate 97%
Methyl 3-(ethylamino)propanoate
Formel: C₆H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09035843
CAS-nummer: 3440-30-0