6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR927220-100MG OR927220-250MG
APOSOR927220-100MGEA 480 DKK
APOSOR927220-100MG APOSOR927220-250MG
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde 98%
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₅BrN₂O
Molekylvægt: 225.042 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09749988
CAS-nummer: 1000341-75-2