1-(4-Hydroxy-7-methyl-indan-5-yl)-ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927212-1G OR927212-250MG
APOSOR927212-1GEA 5670 DKK
APOSOR927212-1G APOSOR927212-250MG
1-(4-Hydroxy-7-methyl-indan-5-yl)-ethanone 95%
1-(4-Hydroxy-7-methyl-indan-5-yl)-ethanone
Formel: C₁₂H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173684
CAS-nummer: 175136-13-7