Propyl-(tetrahydro-pyran-4-yl)-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927201-1G OR927201-250MG
APOSOR927201-1GEA 3270 DKK
APOSOR927201-1G APOSOR927201-250MG
Propyl-(tetrahydro-pyran-4-yl)-amine 98%
Propyl-(tetrahydro-pyran-4-yl)-amine
Formel: C₈H₁₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658506
CAS-nummer: 192811-37-3