(2,6,6-Trimethyl-2-hydroxycyclohexylidene)acetic acid lactone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927125-1G OR927125-5G
APOSOR927125-1GEA 230 DKK
APOSOR927125-1G APOSOR927125-5G
(2,6,6-Trimethyl-2-hydroxycyclohexylidene)acetic acid lactone 95%
(2,6,6-Trimethyl-2-hydroxycyclohexylidene)acetic acid lactone
Formel: C₁₁H₁₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06409997
CAS-nummer: 17092-92-1