4,4'-Diphenoxydiphenylsulphone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4,4'-sulphonylbis(phenoxybenzene)
OR927070-1G OR927070-250MG
APOSOR927070-1GEA 2250 DKK
APOSOR927070-1G APOSOR927070-250MG
4,4'-Diphenoxydiphenylsulphone 97%
4,4'-Diphenoxydiphenylsulphone
Formel: C₂₄H₁₈O₄S
Molekylvægt: 402.462 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00221991
CAS-nummer: 1623-91-2