2-Chloro-5-phenyloxazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR927050-100MG OR927050-250MG
APOSOR927050-100MGEA 687 DKK
APOSOR927050-100MG APOSOR927050-250MG
2-Chloro-5-phenyloxazole 97%
2-Chloro-5-phenyloxazole
Formel: C₉H₆ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08688603
CAS-nummer: 62124-43-0